Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical PEEK Rør, 1/16 in. OD, 100 fod
Artikelnummer. 15791029
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
0,0025 tommer.
0,004 tommer.
0,005 tommer.
0,007 tommer.
0,010 tommer.
0,013 tommer.
0,015 tommer.
0,020 tommer.
0,030 tommer.
0,040 tommer.
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Neutral
Orange
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Farve unitSize
15791029 0,030 tommer. Grøn Hver
16642562 0,0025 tommer. Neutral -
15770999 0,004 tommer. Sort Hver
15711009 0,005 tommer. Rød Hver
15751009 0,007 tommer. Gul Hver
15791009 0,010 tommer. Blå Hver
15731019 0,013 tommer. Orange Hver
15771019 0,015 tommer. Grå Hver
16682562 0,015 tommer. Neutral -
15711029 0,020 tommer. Orange Hver
15751029 0,030 tommer. Rød Hver
15731039 0,040 tommer. Neutral Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15791029 Leverandør Trajan Scientific and Medical Leverandørnr. 1302030005100F
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet specielt til moderne LC, LCMS og automatiseringsbrug. Et fleksibelt alternativ til rustfrit stålrør i højtryksapplikationer, det sikrer reproducerbarhed i dine kromatografistrømningshastigheder og resultater gennem glat indre overflade sammen med konsistente og stramme tolerancer ID'er
  • Fremragende kemisk resistens og inert over for de mest almindeligt anvendte opløsningsmidler. Undtagelser er meget kaustiske reagenser, stærke syrer og baser
  • Bio-inert annonce biokompatibel
  • Farvekodet efter industristandarder for nem identifikation af indvendig diameter
  • Udvaskningsfri farvestoffer
  • Glatte indvendige vægge og præcise ID'er
  • Fungerer godt med både polymerbeslag og rustfri stålbeslag
  • Kan formes efter specifikke kundebehov
Tekniske data
Farve Grøn
pH-område 2 til 14
Diameter (engelsk) Indre 0,030 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 1/16 tommer.
Samlet længde (engelsk) 100 ft.
Materiale PEEK
Maksimalt tryk 4000 psi (276 bar)
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Må kun benyttes til forskningsformål.