Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical PEEK Rør, 1/16 in. OD, 100 fod
Artikelnummer. 15751029
Diameter (engelsk) Indre:
0,0025 tommer.
0,004 tommer.
0,005 tommer.
0,007 tommer.
0,010 tommer.
0,013 tommer.
0,015 tommer.
0,020 tommer.
0,030 tommer.
0,040 tommer.
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Neutral
Orange
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15751029
Brand: Trajan Scientific and Medical 1302030001100F
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet specielt til moderne LC, LCMS og automatiseringsbrug. Et fleksibelt alternativ til rustfrit stålrør i højtryksapplikationer, det sikrer reproducerbarhed i dine kromatografistrømningshastigheder og resultater gennem glat indre overflade sammen med konsistente og stramme tolerancer ID'er
  • Fremragende kemisk resistens og inert over for de mest almindeligt anvendte opløsningsmidler. Undtagelser er meget kaustiske reagenser, stærke syrer og baser
  • Bio-inert annonce biokompatibel
  • Farvekodet efter industristandarder for nem identifikation af indvendig diameter
  • Udvaskningsfri farvestoffer
  • Glatte indvendige vægge og præcise ID'er
  • Fungerer godt med både polymerbeslag og rustfri stålbeslag
  • Kan formes efter specifikke kundebehov
Tekniske data
Farve Rød
pH-område 2 til 14
Diameter (engelsk) Indre 0,030 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 1/16 tommer.
Samlet længde (engelsk) 100 ft.
Materiale PEEK
Maksimalt tryk 4000 psi (276 bar)
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Må kun benyttes til forskningsformål.