Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical PEEK Rør, 1/16 in. OD, 10 fod
Beskrivelse
- Fremragende kemisk resistens og inert over for de mest almindeligt anvendte opløsningsmidler. Undtagelser er meget kaustiske reagenser, stærke syrer og baser
- Bio-inert annonce biokompatibel
- Farvekodet efter industristandarder for nem identifikation af indvendig diameter
- Udvaskningsfri farvestoffer
- Glatte indvendige vægge og præcise ID'er
- Fungerer godt med både polymerbeslag og rustfri stålbeslag
- Kan formes efter specifikke kundebehov
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| pH-område | 2 til 14 |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,007 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1/16 tommer. |
| Samlet længde (engelsk) | 10 ft. |
| Materiale | PEEK |
| Maksimalt tryk | 7000 psi (483 bar) |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 100 °C |
Må kun benyttes til forskningsformål.