Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical PEEK Rør, 1/16 in. OD, 10 fod
Artikelnummer. 15721009
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
0,0025 tommer.
0,004 tommer.
0,005 tommer.
0,007 tommer.
0,010 tommer.
0,013 tommer.
0,015 tommer.
0,020 tommer.
0,030 tommer.
0,040 tommer.
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Neutral
Orange
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Farve Pakningsstørrelse
15721009 0,005 tommer. Rød Hver
16652562 0,0025 tommer. Neutral -
15780999 0,004 tommer. Sort Hver
15761009 0,007 tommer. Gul Hver
15701019 0,010 tommer. Blå Hver
15741019 0,013 tommer. Orange Hver
15781019 0,015 tommer. Grå Hver
16692562 0,015 tommer. Neutral Hver
15721029 0,020 tommer. Orange Hver
15701039 0,030 tommer. Grøn Hver
15761029 0,030 tommer. Rød Hver
15741039 0,040 tommer. Neutral Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15721009 Leverandør Trajan Scientific and Medical Leverandørnr. 130200500110F
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Designet specielt til moderne LC, LCMS og automatiseringsbrug. Et fleksibelt alternativ til rustfrit stålrør i højtryksapplikationer, det sikrer reproducerbarhed i dine kromatografistrømningshastigheder og resultater gennem glat indre overflade sammen med konsistente og stramme tolerancer ID'er
  • Fremragende kemisk resistens og inert over for de mest almindeligt anvendte opløsningsmidler. Undtagelser er meget kaustiske reagenser, stærke syrer og baser
  • Bio-inert annonce biokompatibel
  • Farvekodet efter industristandarder for nem identifikation af indvendig diameter
  • Udvaskningsfri farvestoffer
  • Glatte indvendige vægge og præcise ID'er
  • Fungerer godt med både polymerbeslag og rustfri stålbeslag
  • Kan formes efter specifikke kundebehov
Tekniske data
Farve Rød
pH-område 2 til 14
Diameter (engelsk) Indre 0,005 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 1/16 tommer.
Samlet længde (engelsk) 10 ft.
Materiale PEEK
Maksimalt tryk 7000 psi (483 bar)
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Må kun benyttes til forskningsformål.