Få mere at vide
Cytiva PEEK Prøve loops
Artikelnummer. 11310042 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11310042 10μ l Hver
1 options
Artikelnummer. 11310042 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 18112039
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
På lager
Modstår organiske opløsningsmidler og saltbuffere, der almindeligvis anvendes til kromatografi af biomolekyler. Cytiva Life Sciences™ PEEK Sample Loops er et vigtigt tilbehør til kromatografiapplikationer.
  • Befugtede dele er modstandsdygtige over for organiske opløsningsmidler
  • Befugtede dele er modstandsdygtige over for saltbuffere
  • Undtagen 100 % ethylacetat, 100 % hexan og 100 % tetrahydrofuran
  • Polyetheretherketon (PEEK )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Sample loop
Materiale PEEK
Forbindelsesstørrelse (metrisk) 1.58 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Volumen (metrisk) 10μ l