Få mere at vide
Hamilton™ PEEK Udskiftning af beskyttelsespatron
Artikelnummer. 10698135
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
10698135 3 mm Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 10698135 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 79385
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En mere robust søjle med exceptionelt højere separationseffektivitet end tidligere forgængere.
  • Velegnet til brug i systemer, der anvender undertrykt/ikke-undertrykt ledningsevne, elektrokemisk, UV- og ICP-MS-detektion
  • Hjælper med at reducere prøveforbehandling
  • Hjælper med at forbedre nøjagtigheden og præcisionen af resultater
Tekniske data
Type PEEK Udskiftning af beskyttelsespatron
Diameter (metrisk) Indvendig 3 mm