Få mere at vide
Cytiva PEEK Hanstik
Artikelnummer. p-8001181 Shop alle Cytiva produkter
Forbindelser:
1/16 tommer. Han
1/16 tommer. Kvinde til M6 Han
1/16 tommer. Mand til 1/16 in. Han til slange ID 0,13 mm
1/16 tommer. Mand til 1/16 in. Han til slange ID 0,25 mm
3 x 5/16 tommer. Kvinde
3/16 tommer Han
M6 Kvinde til 5/16 in. Han
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Artikelnummer. 11515724
Brand: Cytiva 18111257
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilslut slanger i forskellige størrelser. Cytiva Life Sciences™ PEEK Male Connector er et vigtigt tilbehør til optimal kromatografi.
  • Kromatografi tilbehør
  • Komplet pakkestørrelse 2
  • Vælg mellem en række tilslutningsstørrelser og indvendige diametre
  • Til brug med kromatografislanger
  • Stik lavet af polyetheretherketon (PEEK )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Hanstik
Forbindelser 1/16 tommer. Kvinde til M6 Han
Materiale PEEK