Få mere at vide
Cytiva PEEK Hanstik
Shop alle Cytiva produkter
Forbindelser:
1/16 tommer. Han
1/16 tommer. Kvinde til M6 Han
1/16 tommer. Mand til 1/16 in. Han til slange ID 0,13 mm
1/16 tommer. Mand til 1/16 in. Han til slange ID 0,25 mm
3 x 5/16 tommer. Kvinde
3/16 tommer Han
M6 Kvinde til 5/16 in. Han
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Beskrivelse
- Kromatografi tilbehør
- Komplet pakkestørrelse 2
- Vælg mellem en række tilslutningsstørrelser og indvendige diametre
- Til brug med kromatografislanger
- Stik lavet af polyetheretherketon (PEEK )
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Hanstik |
| Forbindelser | 1/16 tommer. Mand til 1/16 in. Han til slange ID 0,13 mm |
| Materiale | PEEK |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.13 mm |