Få mere at vide
Hamilton™ PEEK Store RN Hub-nåle
Nålespids stil:
3
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Plastnåle
- Fremstillet af PEEK HPLC-rør, der er både kemisk og fysisk robust
- Sælges i pakker af 6 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Gassteriliserbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.8 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.6 mm |
| Til brug med (applikation) | Krav til ikke-metalliske nåle |
| Produkttype | PEEK Nål |
| Mængde | 4/Pk. |
| Nålespids stil | 3 |
| Til brug med (udstyr) | Store RN Hubs |