Få mere at vide
Idex Flangeless Hanmøtrik, Standard Knurl, Naturlig PEEK , 1/8 tommer. OD-rør, 1/4-28 flad bund
Artikelnummer. 11795908
Skift visning
Emballagemængde:
10 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Emballagemængde Pakningsstørrelse
11795908 10 stk. Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11795908 Leverandør Idex Leverandørnr. 0200766
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    542.00 DKK
    381.94 DKK / Pakke med 10
    Spare 160.06 DKK
    29% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eliminer behovet for at flangere slanger med denne Standard Knurl Flangeless Mandnød.
  • Aftagelig og genanvendelig —sparer dig penge.
  • Skub blot møtrikken og hylsteret over slangen, og spænd enheden med fingeren ind i din modtageport.
  • I modsætning til den tid, der kræves til at flange rør, tager det kun et par sekunder at skifte komponenterne.
  • Vælg mellem forskellige ferrule materialer, der passer til din applikation.
Tekniske data
Type Møtrik
Farve Neutral
Emballagemængde 10 stk.
Trådstørrelse Til 1/8 tommer. 1/4 til 28 trådstørrelse
Materiale PEEK