Få mere at vide
Thermo Scientific™ PEEK Fingertætte beslag
Artikelnummer. 15319849 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Fingerstram montering
Kort hovedportstik, rød
Kort hovedportstik, sort
One-Piece PEEK Fingertæt fitting
One-Piece PEEK Lang fingertæt pasform
PEEK vingemøtrik med PEEK-hylse
Udskiftningshylse
Oversigt:
1/16 tommer
1/16 tommer, 0,37 tommer. Hoved
1/16 tommer, 10-32 kegleformet, Delrin , Sort
1/16 tommer, 10-32 konisk, Delrin, rød
KIG
PEEK, 1/32 tomme, 0,25 tommer Hoved
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 15319849
Brand: Thermo Scientific™ U467R
Sikre HPLC kvalitet og robusthed med Thermo Scientific™ PEEK Fingertætte beslag.
Sikre HPLC kvalitet og robusthed med Thermo Scientific™ PEEK Fingertætte beslag. Disse fittings er bearbejdet til pålidelighed og modstår revner, knækker, afisolering af gevind og utætheder i både lav- og højtryksanvendelser. Fingertæt VVS sikrer brugervenlighed. Fittings er biokompatible til brug på tværs af en bred vifte af applikationer.
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Kort hovedportstik, rød
Oversigt 1/16 tommer, 10-32 konisk, Delrin, rød
Til brug med (udstyr) 10-32 Coned Port
Materiale Delrin Acetal
Mængde 1 Each
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.