Beskrivelse
Sikre HPLC kvalitet og robusthed med Thermo Scientific™ PEEK Fingertætte beslag. Disse fittings er bearbejdet til pålidelighed og modstår revner, knækker, afisolering af gevind og utætheder i både lav- og højtryksanvendelser. Fingertæt VVS sikrer brugervenlighed. Fittings er biokompatible til brug på tværs af en bred vifte af applikationer.
- Modstå revner, brud, gevindafisolering og utæthed i både lav- og højtryksanvendelser
- Biokompatibel til en bred vifte af applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Type | One-Piece PEEK Lang fingertæt pasform |
| Oversigt | 1/16 tommer, 0,37 tommer. Hoved |
| Til brug med (udstyr) | LC rør |
| Materiale | PEEK |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.