Få mere at vide
Thermo Scientific™ PEEK Fingertætte beslag
Artikelnummer. 10706163 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Erstatningsferrul
Fingerstram pasform
Kort hovedportstik, rød
Kort hovedportstik, sort
One-Piece PEEK Fingertæt fitting
One-Piece PEEK Lang fingertæt pasform
PEEK Vingemøtrik med PEEK-ferrul
Oversigt:
1/16 tomme, 10-32 kegleformede, Delrin, rød
1/16 tommer
1/16 tommer, 0,37 tommer. Hoved
1/16 tommer, 10-32 kegleformet, Delrin , Sort
KIK, 1/32 tomme, 0,25 tommer Hoved
PEEK
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Oversigt Pakningsstørrelse
10706163 One-Piece PEEK Fingertæt fitting 1/16 tommer, 0,37 tommer. Hoved Pakke med 10
10754994 One-Piece PEEK Lang fingertæt pasform 1/16 tommer, 0,37 tommer. Hoved Pakke med 10
10618915 Erstatningsferrul PEEK Pakke med 10
11503980 PEEK Vingemøtrik med PEEK-ferrul 1/16 tommer Hver
10504465 Fingerstram pasform KIK, 1/32 tomme, 0,25 tommer Hoved Pakke med 10
15461073 Kort hovedportstik, sort 1/16 tommer, 10-32 kegleformet, Delrin , Sort Hver
15319849 Kort hovedportstik, rød 1/16 tomme, 10-32 kegleformede, Delrin, rød Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10706163 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. F120X
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Sikre HPLC kvalitet og robusthed med Thermo Scientific™ PEEK Fingertætte beslag.
Sikre HPLC kvalitet og robusthed med Thermo Scientific™ PEEK Fingertætte beslag. Disse fittings er bearbejdet til pålidelighed og modstår revner, knækker, afisolering af gevind og utætheder i både lav- og højtryksanvendelser. Fingertæt VVS sikrer brugervenlighed. Fittings er biokompatible til brug på tværs af en bred vifte af applikationer.
  • Modstå revner, brud, gevindafisolering og utæthed i både lav- og højtryksanvendelser
  • Biokompatibel til en bred vifte af applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type One-Piece PEEK Fingertæt fitting
Oversigt 1/16 tommer, 0,37 tommer. Hoved
Til brug med (udstyr) LC rør
Mængde Pakke med 10 stk.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.