Få mere at vide
Cytiva PEEK/ETFE slangesæt
Shop alle Cytiva produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.50 mm
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | AKTAexplorer 100 |
| Type | Slangesæt |
| Inkluderer | 0,27 m L PEEK Rør, 0,55 m L PEEK 1 x slange, 0,16 m L ETFE 1 x slange, 0,45 m L ETFE 1 x slange, 0,12 m L ETFE 1 x slange, 0,5 m L ETFE 1 x slange, 1/6 in. 20 x fingertæt stik |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.50 mm |
| Materiale | ETFE/PEEK |