Beskrivelse
ÄKTAcrossflow er et fuldautomatiseret tangentielt flowfiltreringssystem til procesudvikling og er velegnet til filterscreening og procesoptimering i såvel små- som småskalabehandling.
- Polyetheretherketon (PEEK ) konstruktion
- Tilslutninger: Luer han-M6 hun
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Konnektor Luer |
| Forbindelser | Luer Mand til M6 Kvinde |
| Mængde | Sæt med 5 |
| Materiale | PEEK |
| Farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | ÄKTAcrossflow Tangential Flow Filtration System |