Få mere at vide
Cytiva PEEK Stik 1/16 tommer. Luer
Artikelnummer. 11370232 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Forbindelser:
1/16 tommer. Tilspidset han til Luer hun
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Forbindelser Pakningsstørrelse
11370232 1/16 tommer. Tilspidset han til Luer hun Hver
1 options
Artikelnummer. 11370232 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 18111251
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
På lager
Sæt med to (2) polyetheretherketon 1/16 tommer. Han-/Luer-hunstik til tilslutning af en sprøjte til toppen af en kromatografisøjle i ÄKTA Chromatography System.
ÄKTA Laboratory-scale Systems er væskekromatografisystemer, der bruges til proteinrensning i forskningslaboratorieskala.
  • Tilspidsede sprøjteender
  • Polyetheretherketon (PEEK ) konstruktion
  • Tilslutninger: 1/16 tommer han –Luer hun
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Stik
Forbindelser 1/16 tommer. Tilspidset han til Luer hun
Mængde Sæt med 2
Materiale PEEK
Farve Sort
Til brug med (udstyr) ÄKTA Laboratory-Scale Systems, Syinge