Få mere at vide
Cole-Parmer™ PEEK Chromatography HPLC Valve
Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
3,17 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PEEK |
| Maks. Tryk | 34.4 bar |
| Type | Chromatography HPLC Valve |
| Model- | P-733 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3,17 mm |