Få mere at vide
Thermo Scientific™ PEEK Kapillærrør
Artikelnummer. 10794267 Shop alle Thermo Scientific produkter
Samlet længde (metrisk):
5 cm
10 cm
20 cm
30 cm
50 cm
100 cm
Diameter (engelsk) Indre:
0,003 tommer
0,005 tommer
0,005 tommer.
0,007 tommer
0,007 tommer.
0,010 tommer
0,010 tommer.
0,020 tommer
Farve:
Blå
Gul
Neutral
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10794267
Brand: Thermo Scientific™ 3700330
Brug disse prøveløkker til din Thermo Scientific™ Rheodyne™ HPLC prøveinjektorer.
Bruge Thermo Scientific™ Rheodyne™ Sample loops til din Rheodyne HPLC prøveinjektorer. De fås i rustfrit stål eller biokompatible PEEK .
  • Broad chemical compatibility
  • Biocompatible
  • Easily cut to desired length
  • Appropriate for many HPLC applications
  • Resistant to most organic solvents however nitric acid, sulfuric acid, dichloromethane, THF and DMSO are not recommended
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Rheodyne HPLC Sample Injectors
Type Capillary Tubing
Farve Neutral
Til brug med (applikation) HPLC
Diameter (engelsk) Indre 0,003 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 0.076 mm
Samlet længde (engelsk) 11.811 in.
Samlet længde (metrisk) 30 cm
Materiale PEEK
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.