Få mere at vide
Thermo Scientific™ PEEK Kapillærrør
Artikelnummer. 10766524 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Samlet længde (metrisk):
5 cm
10 cm
20 cm
30 cm
50 cm
100 cm
Diameter (engelsk) Indre:
0,003 tommer
0,005 tommer
0,005 tommer.
0,007 tommer
0,007 tommer.
0,010 tommer
0,010 tommer.
0,020 tommer
Farve:
Blå
Gul
Neutral
Orange
Rød
Unit Size:
Hver
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Samlet længde (metrisk) Diameter (engelsk) Indre Farve Unit Size
10766524 50 cm 0,005 tommer. Rød Hver
10259914 10 cm 0,003 tommer Neutral Hver
10280195 100 cm 0,003 tommer Neutral Hver
10302185 20 cm 0,003 tommer Neutral Hver
10794267 30 cm 0,003 tommer Neutral Hver
10006604 5 cm 0,003 tommer Neutral Hver
10678515 50 cm 0,003 tommer Neutral Hver
10552265 10 cm 0,005 tommer Rød Hver
10609993 20 cm 0,005 tommer Rød Hver
10069382 30 cm 0,005 tommer Rød Hver
10573225 5 cm 0,005 tommer Rød Hver
10498084 100 cm 0,007 tommer. Gul Hver
10381485 20 cm 0,007 tommer Gul Hver
10594665 30 cm 0,007 tommer Gul Hver
10439244 50 cm 0,007 tommer Gul Hver
10249414 10 cm 0,010 tommer Blå Hver
10504255 100 cm 0,010 tommer. Blå Hver
10574855 30 cm 0,010 tommer Blå Hver
10752917 5 cm 0,010 tommer Blå Hver
10076304 50 cm 0,010 tommer Blå Hver
10581305 100 cm 0,020 tommer Orange Hver
10161033 20 cm 0,020 tommer Orange Hver
10464793 30 cm 0,020 tommer Orange Hver
10180553 50 cm 0,020 tommer Orange Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Product Code. 10766524 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 3700550
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Add to basket
Edge
Add to basket
Brug disse prøveløkker til din Thermo Scientific™ Rheodyne™ HPLC prøveinjektorer.
Bruge Thermo Scientific™ Rheodyne™ Sample loops til din Rheodyne HPLC prøveinjektorer. De fås i rustfrit stål eller biokompatible PEEK .
  • Bred kemisk kompatibilitet
  • Biokompatibel
  • Skæres nemt til den ønskede længde
  • Velegnet til mange HPLC-applikationer
  • Resistent over for de fleste organiske opløsningsmidler, men salpetersyre, svovlsyre, dichlormethan, THF og DMSO anbefales ikke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med Rheodyne HPLC prøveinjektorer
Type Kapillærrør
Farve Rød
Diameter (engelsk) Indre 0,005 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.127 mm
Samlet længde (engelsk) 1 fod 8 tommer
Samlet længde (metrisk) 50 cm
Materiale PEEK
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.