Få mere at vide
Thermo Scientific™ PEEK Kapillærrør
Artikelnummer. 10678515 Shop alle Thermo Scientific produkter
Samlet længde (metrisk):
5 cm
10 cm
20 cm
30 cm
50 cm
100 cm
Diameter (engelsk) Indre:
0,003 tommer
0,005 tommer
0,005 tommer.
0,007 tommer
0,007 tommer.
0,010 tommer
0,010 tommer.
0,020 tommer
Farve:
Blå
Gul
Neutral
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10678515
Brand: Thermo Scientific™ 3700350
Brug disse prøveløkker til din Thermo Scientific™ Rheodyne™ HPLC prøveinjektorer.
Bruge Thermo Scientific™ Rheodyne™ Sample loops til din Rheodyne HPLC prøveinjektorer. De fås i rustfrit stål eller biokompatible PEEK .
  • Broad chemical compatibility
  • Biocompatible
  • Easily cut to desired length
  • Appropriate for many HPLC applications
  • Resistant to most organic solvents however nitric acid, sulfuric acid, dichloromethane, THF and DMSO are not recommended
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Rheodyne HPLC Sample Injectors
Type Capillary Tubing
Farve Neutral
Diameter (engelsk) Indre 0,003 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 0.076 mm
Samlet længde (engelsk) 1 ft. 8 in.
Samlet længde (metrisk) 50 cm
Materiale PEEK
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.