Få mere at vide
Thermo Scientific™ PEEK Kapillærrør
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ Rheodyne™ Sample loops til din Rheodyne HPLC prøveinjektorer. De fås i rustfrit stål eller biokompatible PEEK .
- Bred kemisk kompatibilitet
- Biokompatibel
- Skæres nemt til den ønskede længde
- Velegnet til mange HPLC-applikationer
- Resistent over for de fleste organiske opløsningsmidler, men salpetersyre, svovlsyre, dichlormethan, THF og DMSO anbefales ikke
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | Rheodyne HPLC prøveinjektorer |
| Type | Kapillærrør |
| Farve | Gul |
| Til brug med (applikation) | HPLC |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,007 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.18 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 3 fod. 3 tommer |
| Samlet længde (metrisk) | 100 cm |
| Materiale | PEEK |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.