Få mere at vide
Thermo Scientific™ PEEK Kapillærrør
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ Rheodyne™ Sample loops til din Rheodyne HPLC prøveinjektorer. De fås i rustfrit stål eller biokompatible PEEK .
- Broad chemical compatibility
- Biocompatible
- Easily cut to desired length
- Appropriate for many HPLC applications
- Resistant to most organic solvents however nitric acid, sulfuric acid, dichloromethane, THF and DMSO are not recommended
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | Rheodyne HPLC Sample Injectors |
| Type | Capillary Tubing |
| Farve | Orange |
| Til brug med (applikation) | HPLC |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,020 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.508 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 1 ft. 8 in. |
| Samlet længde (metrisk) | 50 cm |
| Materiale | PEEK |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.