Få mere at vide
Heinz Herenz Pædiatrisk spids flokket VIR-Swab Virus Flokket Vatpind
Artikelnummer. 30158434
Skift visning
Sterilitet:
Steril
Artikelnummer. Sterilitet
30158434 Steril
1 options
Artikelnummer. 30158434 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1020242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10349.40 DKK
    7058.42 DKK / Pakke med 600
    Spare 3290.98 DKK
    31% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Flokket vatpind med pædiatrisk spids, reagensglas med rød skruelåg. Indeholder 1 ml flydende transportmedium udviklet til indsamling, transport og overlevelse af vira, klamydia, mycoplasma og ureaplasma. Steril.
Vores transport- og indsamlingsvatpinde indeholder specielle applikatorer og reagensglas med forskellige væskemedier, tilpasset transport og konservering af mikrobiologiske prøver.
  • Det flydende medium muliggør opdeling af prøvematerialet og dermed flere tests fra én prøve.
  • De færdige enheder leveres i en peelpack, som er let at åbne.
  • Brudpunktet i applikatorens aksel muliggør en sikker og hygiejnisk arbejdsgang.
  • Den standardstørrelse på reagensglas med skruehætte forenklede brugen med automatiske analysatorer.
  • Der er etiketter på reagensglassene for en nøjagtig prøveidentifikation.
  • Genstandene produceres i henhold til betingelserne GMP for (God fremstillingspraksis) og er certificeret i henhold til DIN EN ISO 13485. Dette sikrer en høj kvalitet.
  • Vores vatpinde er sterile (SAL 106), pyrogenfrie og ikke-cytotoksiske.
Tekniske data
Produkttype Universel viral transport
Format Podepinde
Medietype Neutralisatorer