Få mere at vide
Hughes Piedestalmonteret åben skål øjen-/ansigtsskyl
Artikelnummer. 17732338
Skift visning
Montering:
Piedestal
Artikelnummer. Montering
17732338 Piedestal
1 options
Artikelnummer. 17732338 Leverandør Hughes Leverandørnr. HEWP0085SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4788.00 DKK
    2958.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 1829.13 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Åben skål i rustfrit stål, piedestalmonteret nød- øjen-/ansigtsvask med dobbelte spraydyser beskyttet af støvdæksler, som løftes af ved aktivering via trykpladen.
  • Åben skål i rustfrit stål, piedestalmonteret nød øjen-/ansigtsvask med dobbelte spraydyser beskyttet af støvdæksler, som løftes af ved aktivering via trykpladen
  • Flowreguleringsventilen garanterer en optimal vandgennemstrømning
  • Øjenskylningsdiffusorerne er forsynet med finmaskede si og individuelle flowregulatorer designet til at give en blid strøm af beluftet vand med 12 liter i minuttet iht. ANSI standard
  • Denne enhed er beregnet til indendørs brug, men kan placeres udendørs, hvor der ikke er risiko for overophedning eller frost
Tekniske data
Højde (metrisk) 35 cm
Materiale Rustfrit stål
Montering Piedestal
Produkttype Nødbruser
Bredde (metrisk) 38 cm