Få mere at vide
Hughes Piedestalmonteret frysebeskyttet øjen-/ansigtsskyl
Artikelnummer. 17742338
Skift visning
Montering:
Piedestal
Artikelnummer. Montering
17742338 Piedestal
1 options
Artikelnummer. 17742338 Leverandør Hughes Leverandørnr. HEWPAH45GS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17508.75 DKK
    14982.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 2526.55 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Piedestal monteret frysebeskyttet nød øjen/ansigtsvask enhed ideel til kolde klimaer. Øjen-/ansigtsvasken har høj flowhastighed og inkorporerer et integreret låg forbundet til vandventilen til automatisk drift, når låget trækkes ned.
  • Piedestal monteret frysebeskyttet nød øjen/ansigtsvask enhed ideel til kolde klimaer
  • Øjen-/ansigtsskylningen har luftdiffusorer med høj flowhastighed for forbedret vaskefunktion og inkorporerer et integreret låg forbundet til vandventilen for automatisk drift, når låget trækkes ned
Tekniske data
Højde (metrisk) 64 cm
Materiale Rustfrit stål
Montering Piedestal
Produkttype Nødbruser
Bredde (metrisk) 32 cm