Få mere at vide
Hughes Piedestalmonteret lukket skål Øjen-/ansigtsskyl
Artikelnummer. 17722338
Skift visning
Montering:
Piedestal
Artikelnummer. Montering
17722338 Piedestal
1 options
Artikelnummer. 17722338 Leverandør Hughes Leverandørnr. HEWP0045GS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9365.34 DKK
    6816.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 2548.73 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Piedestal monteret nød øjen-/ansigtsvask.
  • Piedestal monteret nød øjen-/ansigtsvask
  • Denne ANSI kompatibel model har et integreret låg for at beskytte skålen og diffusorerne mod støv og snavs
  • Designet til at være hurtig og nem at betjene med ventilerede diffusorer med høj flowhastighed for forbedret vask
Tekniske data
Dybde (metrisk) 46 cm
Materiale Rustfrit stål
Montering Piedestal
Produkttype Nødbruser
Bredde (metrisk) 32 cm