Få mere at vide
Gilac™ Pedalbeholder med låg, 50 L
Artikelnummer. 17948451
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
17948451 Gul -
17988521 Hvid -
17908591 Blå -
17998921 Grøn -
17968841 Rød Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17948451 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G614325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    659.77 DKK
    446.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 212.86 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Pedalbeholder med låg er en kompakt pedalbeholder til pladsbesparelse og håndfri betjening for at forhindre kontaminering.
  • Kompakt pedalbeholder for pladsbesparelse.
  • Håndfri betjening for at forhindre kontaminering og lette barrierebevægelser, pedal forhindrer kontaminering.
  • 2 pedalmonteringspositioner tilgængelige: automatisk eller manuel låglukning.
  • Låget (i manuel lågversion) kan lukkes ved at trykke på venstre del af pedalen.
  • Lang levetid og holdbarhed.
  • Perfekt stabilitet.
  • Nem at rengøre.
  • Farvede låg til selektiv affaldssortering.
  • Selvsamlet sæt: låg, krop, skruer og pedal leveres i samme kasse.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 L
Kapacitet (engelsk) 13,2 gal.
Farve Gul
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Polypropylen
Produkttype Pedalbeholder med låg