Få mere at vide
Gilac™ Pedalbeholder med låg
Artikelnummer. 11897443
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11897443 100 l
1 options
Artikelnummer. 11897443 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G614425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2315.25 DKK
    1590.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 724.35 DKK
    31% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Pedalbeholderen med låg er udstyret med to antimark hjul (diameter 100 mm).
  • Pedalbeholder
  • Udstyret med to antimark hjul (diameter 100 mm)
  • Let at flytte rundt på
  • Håndfri betjening til sanitær bortskaffelse
  • Let at rengøre
  • Farvede låg til selektiv affaldssortering
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 l
Kapacitet (engelsk) 26,4 gal.
Farve Gul
Højde (metrisk) 925 mm
Længde (metrisk) 515 mm
Form Firkant
Vægt (engelsk) 15.4 lb.
Vægt (metrisk) 7 kg
Bredde (metrisk) 477 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bredde (engelsk) 18,8 tommer.
Længde (engelsk) 20,3 tommer.
Højde (engelsk) 36,4 tommer.
Materiale Polypropylen
Produkttype Beholder