Få mere at vide
Gilac™ Pedalbeholder med låg
Artikelnummer. 11887443
Skift visning
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Hvid
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukningsfarve
11887443 -
11857443 Hvid
11877443 Grøn
11867443 Blå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11887443 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G614424
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2110.50 DKK
    1590.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 519.60 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Pedalbeholder med låg giver håndfri betjening til sanitær bortskaffelse.
  • Udstyret med to antimark hjul (diameter 100 mm)
  • Let at flytte rundt på
  • Håndfri betjening til sanitær bortskaffelse
  • Let at rengøre
  • Farvede låg til selektiv affaldssortering
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 L
Kapacitet (engelsk) 26,4 gal.
Farve Rød
Højde (metrisk) 925 mm
Længde (metrisk) 515 mm
Vægt (engelsk) 15.4 lb.
Vægt (metrisk) 7 kg
Bredde (metrisk) 477 mm
Bredde (engelsk) 18,8 tommer.
Længde (engelsk) 20,3 tommer.
Højde (engelsk) 36,4 tommer.
Materiale Polypropylen
Produkttype Pedalbeholder med låg