Få mere at vide
Gilac™ Pedalbeholder med låg
Artikelnummer. 11877443
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Hvid
Artikelnummer. 11877443
Brand: Gilac™ G614423
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pedalbeholder med låg giver håndfri betjening til sanitær bortskaffelse.
  • Udstyret med to antimark hjul (diameter 100 mm)
  • Let at flytte rundt på
  • Håndfri betjening til sanitær bortskaffelse
  • Let at rengøre
  • Farvede låg til selektiv affaldssortering
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 L
Lukningsfarve Grøn
Kapacitet (engelsk) 26,4 gal.
Farve Grøn
Dimensioner (L x B x H) 515 x 477 x 925 mm