Få mere at vide
Gilac™ Pedalbeholder med låg
Beskrivelse
- Udstyret med to antimark hjul (diameter 100 mm)
- Let at flytte rundt på
- Håndfri betjening til sanitær bortskaffelse
- Let at rengøre
- Farvede låg til selektiv affaldssortering
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 L |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Kapacitet (engelsk) | 26,4 gal. |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B x H) | 515 x 477 x 925 mm |
| Materiale | Polypropylen |