Få mere at vide
Gilac™ Pedalbeholder med dør og låg, 90 L
Artikelnummer. 17928921
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17928921 Hvid
17988741 Blå
17978741 Grøn
17938921 Rød
17998831 Gul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17928921 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G614821
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3228.75 DKK
    2338.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 889.81 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
90 L pedalbeholder med dør og låg gør det nemt at fjerne posen takket være sideåbning og er nem at flytte rundt på.
  • Polaris pedal container.
  • Udstyret med to antimark hjul (diameter 120 mm).
  • Let at flytte rundt på.
  • Nem fjernelse af posen takket være sideåbning.
  • Håndfri betjening til sanitær bortskaffelse.
  • Nem at rengøre.
  • Farvede låg til selektiv affaldssortering.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 90 L
Kapacitet (engelsk) 23,8 gal.
Farve Hvid
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Polypropylen
Produkttype Pedalbeholder med låg