missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pectolinarin, TRC

Artikelnummer. 30410921
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410921 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410921 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2183901MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pectolinarin
CAS 28978-02-1
Molekylær formel C29 H34 O15
Mængde 1 mg
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one','7-[[6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-, Pectolinarin (6CI,7CI), Pectolinaroside (8CI), 7-[[6-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
InChI formel InChI=1S/C29H34O15/c1-11-20(31)23(34)25(36)28(41-11)40-10-18-21(32)24(35)26(37)29(44-18)43-17-9-16-19(22(33)27(17)39-3)14(30)8-15(42-16)12-4-6-13(38-2)7-5-12/h4-9,11,18,20-21,23-26,28-29,31-37H,10H2,1-3H3/t11-,18+,20-,21+,23+,24-,25+,26+,28+,29+/m0/s1
SMIL COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)c(OC)c(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
IUPAC navn 5-hydroxy-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one
Molekylvægt (g/mol) 622.57
Formel vægt 622.1898
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.