Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pectinase, Aspergillus niger
Artikelnummer. 15455659
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15455659
Brand: Thermo Scientific Chemicals J63408.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Anvendes i planteprotoplastpræparation til at fordøje cellevæggen før organelisolering. Pectinase hjælper med at lette macerationen af plantematerialer og ekstraktionsprocesser, herunder organelforberedelse.
Pectinase, Aspergillus niger bruges i planteprotoplastpræparation til at fordøje cellevæggen før organelisolering. Pectinase hjælper med at lette macerationen af plantematerialer og ekstraktionsprocesser, herunder organelforberedelse. Det bruges i enzympræparatet. Anvendes mest til at reducere viskositeten, for at forbedre filtreringen for at klare produkter, for at undgå partikelsedimentering og for at forhindre dannelse af pektingel ved fremstilling af frugtjuice og vin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 250 mg
Form Pulver