Få mere at vide
Pectin, Pure, Citrus-121 Grade, Slow Setting 121, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Farve | White |
| pH | 2.8 to 3.4 |
| CAS | 9000-69-5 |
| Fysisk form | Powder Solid |
| MDL nummer | 81838 |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Plastic powder jar |