Få mere at vide
Pectin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11488210 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11488210 500 g
11478210 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11488210 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210258790
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 9000-69-5
Molekylær formel (C7H10O7)n
Synonym Poly-D-galacturonic acid methyl ester
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pectin
Farve Beige to White
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Formel vægt 20,000 to 400,000