Få mere at vide
Pectin Citrus
Artikelnummer. 15423689
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15423689 100 g 100g
15433689 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423689 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61021.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9000-69-5
Pectin Citrus fremmes i kosttilskudsform som en alternativ kræftbehandling. Det kan også bruges til at behandle prostatacancer og melanom. Det kan også bruges som geleringsmiddel, fyldstof og stabilisator. Det understøtter cellulær sundhed, fremmer immunfunktion, understøtter kardiovaskulær sundhed, understøtter sund funktion af flere organer, chelaterer sikkert tungmetaller og toksiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(RUO– Kun brug til forskning.) Promoveret i kosttilskudsform som en alternativ kræftbehandling, kan Pectin Citrus også bruges til at behandle prostatacancer og melanom. Det kan også bruges som geleringsmiddel, fyldstof og stabilisator. Det understøtter cellulær sundhed, fremmer immunfunktion, understøtter kardiovaskulær sundhed, understøtter sund funktion af flere organer, chelaterer sikkert tungmetaller og toksiner.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9000-69-5
MDL nummer MFCD00081838
Synonym Poly-D-galacturonic acid methyl ester
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pectin Citrus
Farve Brun til gul
Mængde 100 g
Merck Index 14,7063
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Fysisk form Pulver