Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pektin
Artikelnummer. 10279700 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10279700 1 kg Plastflaske 1kg
10722412 250 g Plastflaske 250g
10452795 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10279700 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 416860010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9000-69-5
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9000-69-5
MDL nummer MFCD00081838
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pectin
Farve Orange til Orange-Rød
pH 3.0 to 3.8 (1% soln.)
Fysisk form Pulver
Aske acid-insoluble ash: < 1%
Merck Index 15, 7169
Mængde 1 kg
Procent renhed 67 to 71% (degree of esterification)
Grad Praktisk
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 12% max. (105°C, 2 hrs)
Emballage Plastflaske
Partikelstørrelse 2% Max. (>60 Mesh)
Viskositet 30.5 to 36.5