Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Elektronisk håndklædedispenser til hårde ruller
Artikelnummer. 12631346 Shop alle Kimberly-Clark Professional produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
259 x 408 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12631346 259 x 408 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12631346 Leverandør Kimberly-Clark Professional™ Leverandørnr. 9960
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3090.00 DKK
    1145.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 1944.43 DKK
    62% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Holder op til 1760 håndklæder til mindre hyppig service. Elektronisk håndklædedispenser med hårde ruller med smart sensor giver mulighed for naturlig håndplacering for lettere dispensering.
  • Elektronisk dispenserer ark
  • Problemfri vedligeholdelse
  • Hjælper med at reducere forurening og spredning af bakterier
  • Smart-sensor-teknologi styrer tidsforsinkelse og arklængde med justerbar følsomhed
  • Batteridrevet
  • Holder omkostningerne nede i områder med hårdt brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Håndklædedispenser til hårde ruller
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 259 x 408 mm
Længde (engelsk) 16.575 tommer.
Længde (metrisk) 259 mm
Bredde (engelsk) 8,6 tommer
Bredde (metrisk) 408 mm
Materiale Plast
Til brug med (applikation) Hygiejne-kritiske toiletter
Til brug med (udstyr) SCOTT™ Hårdt rulle håndklæde
Mængde 1 stk.