Få mere at vide
Heathrow Scientific Pearl™ Justerbar volumen pipette
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 2μ L
0,5 til 10 μL
10 til 100μL
10 til 1000μ L
1000 til 10.000μ L
2 til 20 μL
20 til 200 μL
30 til 300 μL
5 til 50 μL
500 til 5000μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Det slanke, ergonomiske design og reducerede stempeltryk hjælper med at reducere risikoen for gentagen stressskade (RSI), da pipetten kræver 2/3 af driftstrykket af de fleste standardpipetter. De Pearl™ er testet i henhold til standarder og der medfølger et kalibreringscertifikat. Fremstillet i overensstemmelse med ISO08655 og GLP forskrifter.
- Indvendige metaldele for øget nøjagtighed og kalibreringsstabilitet og lang levetid
- Nem lydstyrkejustering med låsetap for at forhindre utilsigtet ændring
- Separat spidsudkaster
- Stort digitalt lydstyrkedisplay
- Mærket med volumenområde
- Både top og side har farvekodede komponenter til hurtig visuel bekræftelse
- CE certificeret
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE |
| ClipTip | Hvid |
| Oversigt | Pearl™ Justerbar volumen pipette |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Dispenseringshastighed | Lav-Force |
| Engangs | Genanvendelig |
| Greb Type | Ergonomic |
| Materiale | ABS |
| Model- | HS120097 |
| Vis mere |