Få mere at vide
Kimble Chase™ Pæreformede centrifugerør med hvid skæl
Artikelnummer. 11815791
Skift visning
:
Kapacitet: Totalvolumen: 100mL, Stængelvolumen: 1,5mL
Artikelnummer.
11815791 Kapacitet: Totalvolumen: 100mL, Stængelvolumen: 1,5mL
1 options
Artikelnummer. 11815791
Brand: Kimble Chase™ 45244200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kimble Chase™ Pæreformede centrifugerør med hvidskala er velegnede til bestemmelse af bundsediment og vand i petroleumsprodukter.
  • Kalibreret til at indeholde
  • Stilken rummer 1,5 ml
  • Skala og legende er holdbar, hvid keramisk emalje
  • Fremstillet af 33 ekspansion, lavt-ekstraherbart borosilikatglas, der er i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) Samlet volumen: 100 ml, stammevolumen: 1,5 ml
nr. pr. pakke 6
Form Pære
Længde (metrisk) 158 mm
Diameter (metrisk) 58 mm (på det bredeste sted)
Produkttype Centrifugerør