Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Pæreformede kolber med konisk slebet fuge
Artikelnummer. p-8006062
Diameter (metrisk) Udvendig:
27 mm
33 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Sokkelled:
14/23 NS
19/26 NS
29/32 NS
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10087780
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 03031437
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Især til destillation og fordampning og sørger for nem prøvefjernelse. Lenz Laborglasinstrumente™ Pæreformede kolber med konisk slibning er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Acc. til DIN 12383
  • Med inskriptionslabel
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Med konisk samling, med høj tilspidsningsnøjagtighed og fremragende tæthed
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Sokkelled 14/23 NS
Diameter (metrisk) Udvendig 64 mm