Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Pæreformede kolber med konisk slebet fuge
Artikelnummer. 10683501
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
27 mm
33 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Sokkelled:
14/23 NS
19/26 NS
29/32 NS
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Kapacitet (metrisk) Sokkelled unitSize
10683501 42 mm 25 mL 14/23 NS -
10087780 64 mm 100 mL 14/23 NS -
10508631 64 mm 100 mL 19/26 NS -
10144592 64 mm 100 mL 29/32 NS -
10000251 85 mm 250 mL 19/26 NS -
10693501 51 mm 50 mL 14/23 NS -
11572304 51 mm 50 mL 29/32 NS -
10479552 27 mm 5 mL 14/23 NS -
15370895 33 mm 10 mL 14/23 NS Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10683501 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 03031422
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Især til destillation og fordampning og sørger for nem prøvefjernelse. Lenz Laborglasinstrumente™ Pæreformede kolber med konisk slibning er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Acc. til DIN 12383
  • Med inskriptionslabel
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Med konisk samling, med høj tilspidsningsnøjagtighed og fremragende tæthed
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Sokkelled 14/23 NS
Diameter (metrisk) Udvendig 42 mm