Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Pæreformet fordampningskolbe med konisk slibefuge
Artikelnummer. 11983381
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
3000 ml
Halsfinish:
14/23
29/32
39/32
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Halsfinish
11983381 50 ml 14/23
11973381 10 ml 14/23
11963381 25 ml 14/23
11876084 50 ml 39/32
11836144 3000 ml 29/32
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11983381 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 03041428
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1885.00 DKK
    1450.02 DKK / Pakke med 10
    Spare 434.98 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Specielt til rotationsfordampere, med midterhals og konisk samling, pæreformet, med påskrift.
Tekniske data
Materiale Duran Glas
Type Fordampningskolbe
Til brug med (udstyr) Rotationsfordampere
Halsfinish 14/23
Form Pære
Volumen (metrisk) 50 ml
Diameter (metrisk) 50 mm