Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Pæreformet fordampningskolbe med konisk slibefuge
Artikelnummer. 11963381
Volumen (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
3000 mL
Halsfinish:
14/23
29/32
39/32
Artikelnummer. 11963381
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 03041422
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt til rotationsfordampere, med midterhals og konisk samling, pæreformet, med påskrift.
Tekniske data
Materiale Duran Glas
Type Fordampningskolbe
Til brug med (udstyr) Rotationsfordampere
Halsfinish 14/23
Form Pære
Volumen (metrisk) 25 mL
Diameter (metrisk) 40 mm