Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Pæreformet fordampningskolbe med konisk slibefuge
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Duran Glas |
| Type | Fordampningskolbe |
| Til brug med (udstyr) | Rotationsfordampere |
| Halsfinish | 39/32 |
| Form | Pære |
| Volumen (metrisk) | 50 ml |
| Diameter (metrisk) | 56 mm |