Få mere at vide
Peanut Oil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Peanut Oil |
| Mængde | 10 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C30H45N9O5/c31-15-5-4-9-23(26(33)41)37-29(44)25(18-19-7-2-1-3-8-19)39-28(43)24(10-6-16-36-30(34)35)38-27(42)22(32)17-20-11-13-21(40)14-12-20/h1-3,7-8,11-14,22-25,40H,4-6,9-10,15-18,31-32H2,(H2,33,41)(H,37,44)(H,38,42)(H,39,43)(H4,34,35,36) |