Få mere at vide
Peanut oil
Artikelnummer. 10442795 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 10442795
Brand: Thermo Scientific Acros 416850025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 8002-03-7
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8002-03-7
MDL nummer MFCD00131805
Synonym Arachis oil, Groundnut oil
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Peanut oil
Farve Gul
Fysisk form Viskøs væske
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 283°C
Merck Index 14, 7059
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: very slightly soluble in alcohol,miscible with light petroleum
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Saturated fatty acids (chain length <C16): 0.4% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.915
Tæthed 0.9150g/mL