Få mere at vide
Peanut oil
Artikelnummer. 10405091 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10405091 500 mL Glasflaske 500ml
10442795 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10405091 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 416855000
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 8002-03-7
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8002-03-7
MDL nummer MFCD00131805
Synonym Arachis oil, Groundnut oil
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Peanut oil
Farve Gul
Fysisk form Viskøs væske
Mængde 500 mL
Flammepunkt 283°C
Merck Index 14, 7059
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: very slightly soluble in alcohol,miscible with light petroleum
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Saturated fatty acids (chain length <C16): 0.4% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.915
Tæthed 0.9150g/mL