Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Peanut Oil |
| CAS | 8005-03-6 |
| Molekylær formel | C22H14N6Na2O9S2 |
| Mængde | 5 gal. |
| Synonym | amido black 10b, acid black 1, buffalo black nbr, naphthol blue black, aniline blue black, tech, nigrosine water soluble, 4-amino-5-hydroxy-3-4-nitrophenyl azo-6-phenylazo naphthalene-2,7-disulphonic acid, sodium salt, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3-4-nitrophenyl azo-6-phenylazo-, sodium salt, 3-4-nitrophenylazo-4-amino-5-oxo-6-2-phenylhydrazono-5,6-dihydro-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, disodium 3e-5-amino-6-4-nitrophenyl diazenyl-4-oxo-3-phenylhydrazinylidene naphthalene-2,7-disulfonate |
| InChI nøgle | HKBVRFLHNUEVRO-HMDKGIQMSA-L |
| SMIL | C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| IUPAC navn | dinatrium;4-amino-3-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinyliden)naphthalen-2,7-disulfonat |
| Molekylvægt (g/mol) | 616.49 |
| PubChem CID | 44134531 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?